4-Chlor-2,1,3-benzoxadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorobenzofurazan
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 434 EUR
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chlor-2,1,3-benzoxadiazol 95%
4-Chlor-2,1,3-benzoxadiazol
Formel: C₆H₃ClN₂O
Molecular Weight: 154,55 g/mol
Schmelzpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191329
CAS-Nummer: 7116-16-7