6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
OR938164-1G
OR938164-5G
APOSOR938164-1GEA
104
EUR
APOSOR938164-1G
APOSOR938164-5G
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140749 CAS-Nummer: 253315-22-9 |