Methyl-1-methylcyclopropancarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methylcyclopropane-1-carboxylicacidmethylester, 1-Methylcyclopropane-1-carboxylic Acid Methyl Ester
OR938181-1G
OR938181-5G
APOSOR938181-1GEA
150
EUR
APOSOR938181-1G
APOSOR938181-5G
Methyl-1-methylcyclopropancarboxylat 95%
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191549 CAS-Nummer: 6206-25-3 |