5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde, 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furfural
OR938198-1G
OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA
284
EUR
APOSOR938198-1G
APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyd 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyd
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671521 CAS-Nummer: 117953-13-6 |