5,7-Dimethyl-8-chinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G
OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA
503
EUR
APOSOR938289-1G
APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-chinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-chinolinol
Formel:
C₁₁H₁₁NO Molecular Weight: 173.2111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00168976 CAS-Nummer: 37873-29-3 |