5-Bromoresorcinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
OR938303-5G
APOSOR938303-5GEA 95.7 EUR
APOSOR938303-5G
5-Bromoresorcinol 97%
5-Bromoresorcinol
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/0,3mmHg
Schmelzpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16293393
CAS-Nummer: 106120-04-1