(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 430 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid 95%
(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184.6196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012244
CAS-Nummer: 6834-42-0