AmbotzHAA6300 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-D-Leu-OtBu·HCl
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 964 EUR
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Formel: C₁₀H₂₁NO₂
Molecular Weight: 187,283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083642
CAS-Nummer: 67617-35-0