Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 74.1 EUR
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₂S
Molecular Weight: 156,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973899
CAS-Nummer: 4375-72-8