3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938360-5G
APOSOR938360-5GEA
157
EUR
APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100027 CAS-Nummer: 23039-28-3 |