1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938453-5G
APOSOR938453-5GEA 256 EUR
APOSOR938453-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₇ClN₂O₂S
Molecular Weight: 194,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03944999
CAS-Nummer: 89501-93-9