3-(Isopropylamino)propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Isopropylamino)propan-1-ol
OR938476-25G
OR938476-5G
APOSOR938476-25GEA
319
EUR
APOSOR938476-25G
APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)propanol 95%
3-(Isopropylamino)propanol
Formel:
C₆H₁₅NO Molecular Weight: 117.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00483086 CAS-Nummer: 33918-15-9 |