2-(Propylamino)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Propylethanolamine
OR938537-5G
APOSOR938537-5GEA 74.1 EUR
APOSOR938537-5G
2-(Propylamino)ethanol 95%
2-(Propylamino)ethanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002844
CAS-Nummer: 16369-21-4