2,6-Pyridindicarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dicyanpyridin
OR938560-5G
APOSOR938560-5GEA 23.2 EUR
APOSOR938560-5G
2,6-Pyridindicarbonitril 95%
2,6-Pyridindicarbonitril
Formel: C₇H₃N₃
Molecular Weight: 129,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129021
CAS-Nummer: 2893-33-6