4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile, 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
OR938588-1G OR938588-5G
APOSOR938588-1GEA 101 EUR
APOSOR938588-1G APOSOR938588-5G
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00181519
CAS-Nummer: 28286-88-6