2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Thiophen-3-yl)-1,3-dioxolane, 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
OR938624-5G
APOSOR938624-5GEA 42.2 EUR
APOSOR938624-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₈O₂S
Molecular Weight: 156,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06209359
CAS-Nummer: 13250-82-3