1-Butyl-4-methylpyridiniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
OR938667-25G
APOSOR938667-25GEA 95.7 EUR
APOSOR938667-25G
1-Butyl-4-methylpyridiniumchlorid 98%
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Molecular Weight: 185,7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095439
CAS-Nummer: 112400-86-9