2-Isobutyl-3-methylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-3-isobutylpyrazine
OR938702-25G
APOSOR938702-25GEA 71.2 EUR
APOSOR938702-25G
2-Isobutyl-3-methylpyrazin 95%
2-Isobutyl-3-methylpyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150,2209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059770
CAS-Nummer: 13925-06-9