1-Phenylethylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Styrallylacetat, Essigsäure(1-phenylethyl)ester, α-Methylbenzylacetat
OR938810-500G
APOSOR938810-500GEA 78.3 EUR
APOSOR938810-500G
1-Phenylethylacetat 95%
1-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008858
CAS-Nummer: 93-92-5