3-Bromindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1H-indole
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 1590 EUR
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromindol 95%
3-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1484-27-1