1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938962-100MG
OR938962-250MG
APOSOR938962-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR938962-100MG
APOSOR938962-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel:
C₉H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100520 CAS-Nummer: 1128-56-9 |