4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 306 EUR
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₆S
Molecular Weight: 301.12 g/mol
Schmelzpunkt: 270…276 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08056366
CAS-Nummer: 871333-02-7