1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR939020-5G
APOSOR939020-5GEA 215 EUR
APOSOR939020-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
Formel: C₁₄H₁₄O₂S₂
Molecular Weight: 278,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846120
CAS-Nummer: 6099-21-4