trans-4-Propylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939021-1G OR939021-250MG
APOSOR939021-1GEA 229 EUR
APOSOR939021-1G APOSOR939021-250MG
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
trans-4-Propylcyclohexanol
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11114411
CAS-Nummer: 77866-58-1