2-(3-Brompropyl)-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 154 EUR
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Brompropyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 195,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09868694
CAS-Nummer: 62563-07-9