2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9391-1G
OR9391-500MG
OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA
277
EUR
APOSOR9391-1G
APOSOR9391-500MG
APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄S Molecular Weight: 269.12 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056365 CAS-Nummer: 871333-01-6 |