(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (S)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
OR939111-5G
APOSOR939111-5GEA 89.9 EUR
APOSOR939111-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077866
CAS-Nummer: 54656-96-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable