BrettPhos palladacycle 3rd generation
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulphonate, BrettPhos Pd G3
OR939181-1G
OR939181-250MG
OR939181-5G
APOSOR939181-1GEA
197
EUR
APOSOR939181-1G
APOSOR939181-250MG
APOSOR939181-5G
BrettPhos palladacycle 3rd generation
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formel:
C₄₈H₆₆NO₅PPdS Molecular Weight: 906,50 g/mol Schmelzpunkt: 150…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22572666 CAS-Nummer: 1470372-59-8 |