4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Dimethylaminobutyronitrile, 4-(Dimethylamino)butanenitrile
OR939183-5G
APOSOR939183-5GEA
119
EUR
APOSOR939183-5G
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
4-(Dimethylamino)butyronitrile
Formel:
C₆H₁₂N₂ Molecular Weight: 112,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019892 CAS-Nummer: 13989-82-7 |