(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939255-1G
OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA
264
EUR
APOSOR939255-1G
APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formel:
C₇H₁₁NO Molecular Weight: 125.17 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD14279165 CAS-Nummer: 5632-84-8 |