6-Bromcapronsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Bromhexansäure
OR9393-100G
OR9393-25G
OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA
26.1
EUR
APOSOR9393-100G
APOSOR9393-25G
APOSOR9393-5G
6-Bromcapronsäure 98+%
6-Bromcapronsäure
Formel:
BrH₂C(CH₂)₄COOH Siedepunkt: 165…170 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 32…35 °C Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004422 CAS-Nummer: 4224-70-8 EINECS: 224-176-5 UN: 3261 ADR: 8,II |