(2,3-Dimethoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 89.9 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)essigsäure 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060351
CAS-Nummer: 90-53-9