(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid, 5-Borono-2-chlorobenzonitrile
OR9397-1G
OR9397-5G
OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9397-1G
APOSOR9397-5G
APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formel:
C₇H₅BClNO₂ Molecular Weight: 181.382 g/mol Schmelzpunkt: 300…304 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056360 CAS-Nummer: 871332-95-5 |