N-Formylsaccharin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Oxobenzo[d]isothiazole-2(3H)-carbaldehyde 1,1-dioxide
OR939711-1G
OR939711-25G
OR939711-5G
APOSOR939711-1GEA
50.9
EUR
APOSOR939711-1G
APOSOR939711-25G
APOSOR939711-5G
N-Formylsaccharin
N-Formylsaccharin
Formel:
C₈H₅NO₄S Molecular Weight: 211,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23380208 CAS-Nummer: 50978-45-5 |