4-Methoxyphenethylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Bromethyl)anisol, 1-Brom-2-(4-methoxyphenyl)ethan
OR939726-5G
APOSOR939726-5GEA
66.7
EUR
APOSOR939726-5G
4-Methoxyphenethylbromid 97%
4-Methoxyphenethylbromid
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369786 CAS-Nummer: 14425-64-0 |