1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
OR939738-5G
APOSOR939738-5GEA
186
EUR
APOSOR939738-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formel:
C₇H₁₂O Molecular Weight: 112,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846121 CAS-Nummer: 1713-33-3 |