4-(Phenoxymethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939781-1G
OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA
169
EUR
APOSOR939781-1G
APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoesäure 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.2433 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00623268 CAS-Nummer: 31719-76-3 |