7-Methoxy-2-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methoxynaphthalen-2-ol
OR939782-1G
OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA
0
EUR
APOSOR939782-1G
APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075494 CAS-Nummer: 5060-82-2 |