(±)-3-Methylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939805-100G OR939805-25G
APOSOR939805-100GEA 219 EUR
APOSOR939805-100G APOSOR939805-25G
(±)-3-Methylcyclohexanon 95%
(±)-3-Methylcyclohexanon
Formel: C₇H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001639
CAS-Nummer: 591-24-2