(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
OR939871-100G OR939871-25G OR939871-10G
APOSOR939871-100GEA 401 EUR
APOSOR939871-100G APOSOR939871-25G APOSOR939871-10G
(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
(+)-Limonene 1,2-epoxide
Molecular Weight: 152.23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 203719-54-4