N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939901-25G
OR939901-5G
APOSOR939901-25GEA
214
EUR
APOSOR939901-25G
APOSOR939901-5G
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
N-Allyl-N-tert-butylamine
Formel:
C₇H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
16486-68-3 |