1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
OR939957-1G OR939957-250MG OR939957-500MG
APOSOR939957-1GEA 335 EUR
APOSOR939957-1G APOSOR939957-250MG APOSOR939957-500MG
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
1-Thien-2-ylpropan-1-amine
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09040987
CAS-Nummer: 6315-55-5