5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 114 EUR
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid 95%
5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₃S
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808832
CAS-Nummer: 871269-17-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR