2-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 63.8 EUR
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234257
CAS-Nummer: 28177-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III