Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G
OR9408-25G
OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9408-1G
APOSOR9408-25G
APOSOR9408-5G
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat 97%
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,0400 g/mol Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056372 CAS-Nummer: 106291-80-9 |