4-tert-Butyl-o-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-tert-Butyl-2-methylphenol, 4-(tert-Butyl)-2-methylphenol
OR941143-10G OR941143-1G OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA 451 EUR
APOSOR941143-10G APOSOR941143-1G APOSOR941143-5G
4-tert-Butyl-o-kresol 95%
4-tert-Butyl-o-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020047
CAS-Nummer: 98-27-1