N-Benzyl-5-brom-2-methoxybenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9413-1G
OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA
139
EUR
APOSOR9413-1G
APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-brom-2-methoxybenzolsulfonamid 97%
N-Benzyl-5-brom-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₄H₁₄BrNO₃S Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02227932 CAS-Nummer: 446308-82-3 |