4-Brom-3-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9414-5G OR9414-100G OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA 87 EUR
APOSOR9414-5G APOSOR9414-100G APOSOR9414-25G
4-Brom-3-hydroxybenzoesäure 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056371
CAS-Nummer: 14348-38-0