2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941454-1G
OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA
221
EUR
APOSOR941454-1G
APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163.99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15203622 CAS-Nummer: 1973-04-2 |