3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G
OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA
141
EUR
APOSOR9416-1G
APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ Molecular Weight: 207.04 g/mol Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056369 CAS-Nummer: 871333-07-2 |